Learn More
DWK Life Sciences Polypropylenröhrchen (12 x 32 mm) mit Volumenbegrenzung
Artikelnummer. 12634793 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Verschlusstyp:
Bördelverschluss
Schraubverschluss
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 12634793
Marke: DWK Life Sciences 225180
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Begrenztes Volumen
  • 0,30 ml Volumen
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Der konische Innenraum eliminiert die zeitaufwändige Montage von Fläschchen und Einsätzen mit begrenztem Volumen
  • Entwickelt für maximalen Zugriff auf Inhalte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) 0.3 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für maximalen Inhaltszugriff
Höhe (angloamerikanisch) 1,25 in.
Enthält Einsatz mit eingeschränktem Volumen
Verschlusstyp Bördelverschluss
Höhe (metrisch) 32 mm
Menge 1000er-Karton
Verschlussgröße 11 mm