Learn More
DWK Life Sciences Polypropylenröhrchen (12 x 32 mm) mit Volumenbegrenzung
Artikelnummer. 12483661 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Verschlusstyp:
Bördelverschluss
Schraubverschluss
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 12483661
Marke: DWK Life Sciences 225185
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes
Nur Fläschchen. Kappen sind separat erhältlich (siehe 240206, W240406).
Begrenztes Volumen
  • 0,30 ml Volumen
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Der konische Innenraum eliminiert die zeitaufwändige Montage von Fläschchen und Einsätzen mit begrenztem Volumen
  • Entwickelt für maximalen Zugriff auf Inhalte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) 0,3 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für maximalen Inhaltszugriff
Höhe (angloamerikanisch) 1,25 in.
Enthält Einsatz mit eingeschränktem Volumen
Gewindetyp 8-425
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 32 mm
Menge 1000 Karton
Verschlussgröße 11 mm