Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 1000 ml-Medienflasche, durchsichtig, Typ I
213.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Closure Included:
Ja
Beschreibung
- Transparente Flaschen aus Borosilikatglas, nicht graduiert
- Spezielle Ausgießlippe erleichtert das Ausgießen
- Verpackt in einem unterteilten Karton, um Kratzer auf den Flaschen zu vermeiden
- Für jeden Fall ist ein Gefahrenetikett für die Inhalts-ID und die Sicherheitswarnung enthalten
- Die manipulationssichere Dichtung hält die abgedichteten Flaschen versiegelt, um den Inhalt vor versehentlichem Missbrauch zu schützen
Spezifikation
Verschlussauskleidung | Polyethylen |
Verschlussmaterial | Phenolharz |
Verschlussgröße | 38 bis 430 mm |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Durchmesser (metrisch) | 103 mm |
Höhe (metrisch) | 231 mm |
Produkttyp | Medienflasche |
Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
Farbe | Durchsichtig |
Enthält | Ausgießlippe |