Learn More
Cytiva Whatman™ WTP-Reihe PTFE-Membranen
Artikelnummer. 11344874
Ansicht ändern
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,5 μm
1,0 μm
Durchmesser (metrisch):
25 mm
47 mm
Packungsgröße:
100 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße Durchmesser (metrisch) unitSize
11344874 0,2 μm 25 mm 100 Stück
10634132 1,0 μm 47 mm 100 Stück
11354874 0,2 μm 47 mm 100 Stück
11364874 0,5 μm 47 mm 100 Stück
11305094 1,0 μm 25 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11344874 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 7582002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    483.00 CHF
    442.88 CHF / 100 Stück
    Sparen 40.12 CHF
    8% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für Anwendungen mit aggressiven organischen Lösungsmitteln, starken Säuren und Laugen, da chemisch stabil und inert. Whatman™ Die PTFE-Membranen der WTP-Reihe eignen sich besonders für die Probenvorbereitung für die HPLC-Analyse sowie für die Luft- und Gassterilisation.
Geeignet für Anwendungen mit aggressiven organischen Lösungsmitteln, starken Säuren und Laugen, da chemisch stabil und inert.Whatman™ WTP-Sortiment PTFE-Membranen eignen sich besonders gut zur Vorbereitung von Proben für die HPLC-Analyse und die Luft- und Gassterilisation.
PTFE-Stretchfolie, laminiert auf eine Trägerbahn aus Polypropylen-Vliesstoff>
  • Von Natur aus hydrophob
  • Die Größe mit 0.5 μm wird in der Regel für die Vorfilterung bei HPLC-Analysen zur Probenfiltration verwendet, bei denen Feststoffpartikel zu dauerhaften Schäden an der Säule führen können
  • Die Größe mit 0.2 μm wird bei der sterilen Entlüftung von Vakuumkammern und sterilen Filtrattanks und -behältern eingesetzt
Verwendbar bis zu 120 °C (248 °F); höhere Temperaturen führen dazu, dass das Laminat weicher wird.
Anwendungen:
  • Klärfiltration von Korrosionsmitteln, Lösungsmitteln und aggressiven Flüssigkeiten
  • Sammeln von feuchten Stäuben für die anschließende Analyse (0.5 und 1.0 μm Porengröße)
  • Luft- und Gassterilisierung (0.2 und 0.5 μm Porengröße)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material PTFE
Porengröße 0,2 μm
Sterilität Unsteril
Gasflussrate 4.5 l/min/cm2
Hydrophobizität Hydrophob
Membrantyp WTP
Menge 100/Packung
Durchmesser (metrisch) 25 mm