Learn More
Cytiva Vakuumfilterhalter: Glas
Hergestellt aus Borosilikatglas und erhältlich mit einer Auswahl an Stützsieben. Whatman™ Vakuum-Glasmembranhalter eignen sich für die Filtration von wässrigen und organischen Lösungsmitteln. Die Trichterdichtung sorgt dafür, dass die Probe nicht an der Membran vorbeigeht und Partikel auf der Oberfläche der Membran zurückgehalten werden.
Marke: Cytiva 1960-004
565.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.54900kg
Includes: Trichter und Basis aus Borosilikatglas; eloxierte Aluminiumklemme; Stützsieb (Sinterglas); Gummistopfen (Nr. 8, passend für 1000-ml-Kolben).
Beschreibung
Hergestellt aus Borosilikatglas und erhältlich mit einer Auswahl an Stützsieben.Whatman™ Vakuum-Glasmembranhalter eignen sich für die Filtration von wässrigen und organischen Lösungsmitteln.Die Trichterdichtung sorgt dafür, dass die Probe nicht an der Membran vorbeigeht und Partikel auf der Oberfläche der Membran zurückgehalten werden.
- Aus Borosilikatglas
- Gewährleistet sichere Klemmung und integrierte Abdichtung am Membranrand
- Filtration für gravimetrische Analysen
- Ultrareinigungsfiltration
- Bakteriologische Kontrolle von Lebensmitteln, Getränken, Pharmazeutika und Kosmetika
- Entfernung von Partikeln aus Lösungen
- Nukleinsäure- und Proteinanalysen
- HPLC-Lösungsmittelfiltration
Spezifikation
Filterhalter | |
9,6 cm2 | |
Hergestellt aus Borosilikatglas und erhältlich mit einer Auswahl an Stützsieben. Whatman™ Vakuum-Glasmembranhalter eignen sich für die Filtration von wässrigen und organischen Lösungsmitteln. Die Trichterdichtung sorgt dafür, dass die Probe nicht an der Membran vorbeigeht und Partikel auf der Oberfläche der Membran zurückgehalten werden. | |
47 mm |
Borosilikatglas | |
Vorfiltermembran: 35 mm Durchm. | |
300 mL |