Learn More
Cytiva Vakuumfilterhalter: Edelstahl
Aus Borosilikatglas mit Stützsieb aus Edelstahl
Marke: Cytiva 1960-054
551.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.62550kg
Includes: Trichter und Basis aus Borosilikatglas; Klemme aus eloxiertem Aluminium; Stützsieb (Edelstahl Typ 304); Gummistopfen (Nr. 5 für Filter mit 25-mm-Durchmesser, passend für 125-ml-Kolben oder Nr. 8 für alle anderen, passend für 1000-ml-Kolben).
Beschreibung
Für die Filtration von wässrigen Lösungen und organischen Lösungsmitteln. Die Trichterdichtung sorgt dafür, dass die Probe nicht an der Membran vorbeigeht und Partikel auf der Oberfläche der Membran zurückgehalten werden.
- Aus Borosilikatglas
- Sichere Klemmung und integrierte Abdichtung am Membranrand
- Die 47 mm-Ausführungen verfügen über deutlich aufgedruckte Graduierungen
- Für Stützsiebe aus Glas siehe Kat.-Nr. 099072
Anwendungen:
- Filtration für gravimetrische Analysen
- Ultrareinigungsfiltration
- Bakteriologische Kontrolle von Lebensmitteln, Getränken, Pharmazeutika und Kosmetika
- Entfernung von Partikeln aus Lösungen
- Nukleinsäure- und Proteinanalysen
- HPLC-Lösungsmittelfiltration
Spezifikation
Filterhalter | |
Borosilikatglas | |
9,6 cm2 | |
300 mL |