Learn More
Cytiva Vakuumfilterhalter: Edelstahl
Aus Borosilikatglas mit Stützsieb aus Edelstahl
510.00 CHF - 580.00 CHF
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: Trichter und Basis aus Borosilikatglas; Klemme aus eloxiertem Aluminium; Stützsieb (Edelstahl Typ 304); Gummistopfen (Nr. 5 für Filter mit 25-mm-Durchmesser, passend für 125-ml-Kolben oder Nr. 8 für alle anderen, passend für 1000-ml-Kolben).
Produkte 3
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11330644
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
1960-032
50 mL
555.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11350644
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
1960-054
300 mL
580.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11340644
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
1960-052
25 mL
510.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für die Filtration von wässrigen Lösungen und organischen Lösungsmitteln. Die Trichterdichtung sorgt dafür, dass die Probe nicht an der Membran vorbeigeht und Partikel auf der Oberfläche der Membran zurückgehalten werden.
  • Aus Borosilikatglas
  • Sichere Klemmung und integrierte Abdichtung am Membranrand
  • Die 47 mm-Ausführungen verfügen über deutlich aufgedruckte Graduierungen
  • Für Stützsiebe aus Glas siehe Kat.-Nr. 099072
Anwendungen:
  • Filtration für gravimetrische Analysen
  • Ultrareinigungsfiltration
  • Bakteriologische Kontrolle von Lebensmitteln, Getränken, Pharmazeutika und Kosmetika
  • Entfernung von Partikeln aus Lösungen
  • Nukleinsäure- und Proteinanalysen
  • HPLC-Lösungsmittelfiltration
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas