Learn More
Cytiva Whatman™ Vacu-Guard Filter
Hilft, infektiöse Materialien in Vakuumsystemen einzugrenzen und zu isolieren, um das Labor zu schützen. Whatman™ Vacu-Guard Filter schützen Vakuumpumpensysteme vor Lösungsmitteldämpfen oder gasförmigen Kontaminanten und wässrigen Aerosolen.
Marke: Cytiva 6722-5001
Additional Details : Gewicht : 0.27000kg
Beschreibung
Hilft, infektiöse Materialien in Vakuumsystemen einzugrenzen und zu isolieren, um das Labor zu schützen. Whatman™ Vacu-Guard Filter schützen Vakuumpumpensysteme vor Lösungsmitteldämpfen oder gasförmigen Kontaminanten und wässrigen Aerosolen.
- Ausgezeichnet für den Schutz von Vakuumpumpensystemen vor Lösungsmitteldämpfen, gasförmigen Verschmutzungen und wässrigen Aerosolen
- Entwickelt für den Gebrauch inline mit abgestuften Schlauchanschlussstücken für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 10 bis12 mm
- Membran hält 99.99 % der über die Luft übertragenen Partikel mit einer Größe über 0.1 μm zurück
- Mit hydrophober PTFE-Membran
Spezifikation
PTFE | |
25 cm2 | |
Polypropylen | |
10 bis 12 mm-Schlaucholive | |
10/Packung | |
60 mm |
0,45 μm | |
Isolation infektiöser Materialien | |
10 bis 12 mm-Schlaucholive | |
Vacu-Guard Filter | |
Inline-Filter | |
60 mm |