Learn More
Cytiva X1000 UNIP. SYRINGLESS 0.45μM PVDF
Mit Kolben, Filter und Fläschchen in einer Einheit. Die Whatman™ UniPrep™ spritzenlose Filtereinheit ist vormontiert und bietet Einweg-Geräte für die schnelle und einfache Filtration und Lagerung von Laborproben mit weniger Aufwand und Abfall als herkömmliche Spritzenfilter-Anordnungen.
Marke: Cytiva UN513UAQU
3747.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 6.95000kg
Beschreibung
Das UniPrep Gerät besteht aus zwei Teilen: einem Reagenzglas und einem Filterkolben. Wenn der Filterkolben durch die Flüssigkeit gedrückt wird, drückt ein Überdruck das Filtrat nach oben in das Reservoir des Filterkolbens. Die Entleerung erfolgt entweder durch Dekantieren in eine Probe oder ein Autosamplerfläschchen oder durch Aufziehen der gefilterten Probe in eine Spritze zur manuellen Injektion in ein Gerät.
- Das integrierte Aufbewahrungsfläschchen spart Zeit und minimiert Laborabfälle
- Der eingebaute Glasfaser-Vorsatzfilter ermöglicht eine schnelle und einfache Vorbereitung auch schwieriger Proben
- PVDF-Membran: geringe Proteinbindung, ideal für organisch-wässrige Proben und bioanalytische Proben
- Enthält kein Septum in der Kappe und kann zum Filtern größerer Volumina (1 bis 5 ml) verwendet werden
- Benutzerfreundlich und autoklavierbar
Spezifikation
Ja | |
0,45 μm | |
0,3 cm2 | |
Polypropylen | |
1000 | |
Spritzenloser Filter |
PVDF | |
Unsteril | |
Probenfiltration und -lagerung vor der Analyse | |
Fläschchen, Kolben und Filter | |
Glasfaser | |
1 bis 5 ml |