Learn More
Cytiva UniPrep™ Spritzenlose Filter aus PTFE
Probenverarbeitung in einem Drittel der Zeit im Vergleich zu herkömmlichen Spritzenfiltern
Marke:  Cytiva UN113EORG
296.40 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.44640kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11328724
  • 312.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
UniPrep Spritzenlose Filter sind vormontierte Geräte für die Filtration und Aufbewahrung von Laborproben.
  • Chemisch inerte PTFE-Membranen für die Filtration von Proben mit >50 % organischem Lösungsmittel
  • Besteht aus externem Probenreagenzglas, Kolben (mit integriertem Membranfilter und Vorsatzfilter), abnehmbarer Kappe
  • Filtrationsfläche: 0.3 cm2
  • Sicher, effizient — Vorsatzfilter und Membran können nicht Abspringen
  • Luftspülung nicht notwendig — Einführen des Kolbens in das Röhrchen führt zu einer positiven Druckspülung der Probe durch den Filter
  • Versiegelter Vorsatzfilter aus Glasmikrofaser fängt größere Partikel auf, bevor sie die Membran verstopfen können
  • Erhöhung der Produktivität und Effizienz des Labors
  • Erzeugung von weniger Abfall
  • Größere Gesamtkostenersparnis pro Test
Spezifikation
Spezifikation
PTFE
0,28 cm2
50 μl
Spritzenlose Filter
0,2 μm
Steigern Sie die Laborproduktivität und -effizienz, erzeugen Sie weniger Abfall, erzielen Sie höhere Gesamtkosteneinsparungen pro Test
50/Packung
17 mm