Learn More
Cytiva UniPrep™ Spritzenlose Filter aus PTFE
Probenverarbeitung in einem Drittel der Zeit im Vergleich zu herkömmlichen Spritzenfiltern
308.00 CHF - 3945.00 CHF
Spezifikation
Material PTFE
Filtrationsbereich 0,28 cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Steigern Sie die Laborproduktivität und -effizienz, erzeugen Sie weniger Abfall, erzielen Sie höhere Gesamtkosteneinsparungen pro Test
Totvolumen (nach Luftspülung) 50 μl
Typ Spritzenlose Filter
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Porengröße Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Porengröße Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11328724
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
UN113EORG
0,2 μm 50/Packung
312.00 CHF
50 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11323565
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
UN513UORG
0,45 μm 1000/Packung
3945.00 CHF
1000 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11358724
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
UN113UORG
0,45 μm 50/Packung
308.00 CHF
50 Stück
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Description
Description
UniPrep Spritzenlose Filter sind vormontierte Geräte für die Filtration und Aufbewahrung von Laborproben.
  • Chemisch inerte PTFE-Membranen für die Filtration von Proben mit >50 % organischem Lösungsmittel
  • Besteht aus externem Probenreagenzglas, Kolben (mit integriertem Membranfilter und Vorsatzfilter), abnehmbarer Kappe
  • Filtrationsfläche: 0.3 cm2
  • Sicher, effizient — Vorsatzfilter und Membran können nicht Abspringen
  • Luftspülung nicht notwendig — Einführen des Kolbens in das Röhrchen führt zu einer positiven Druckspülung der Probe durch den Filter
  • Versiegelter Vorsatzfilter aus Glasmikrofaser fängt größere Partikel auf, bevor sie die Membran verstopfen können
  • Erhöhung der Produktivität und Effizienz des Labors
  • Erzeugung von weniger Abfall
  • Größere Gesamtkostenersparnis pro Test
Specifications
Specifications
PTFE
Steigern Sie die Laborproduktivität und -effizienz, erzeugen Sie weniger Abfall, erzielen Sie höhere Gesamtkosteneinsparungen pro Test
Spritzenlose Filter
0,28 cm2
50 μl
17 mm