Learn More
Cytiva UNIPLATE™ Durchsichtige 96-Well Mikrotiterplatten
Artikelnummer. 11348674
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Klar
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe
11348674 Klar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11348674 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 77011651
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    241.00 CHF
    221.93 CHF / 50 Stück
    Sparen 19.07 CHF
    7% Rabatt
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Anfrage für ein Mengenangebot
missing translation for 'validMainframeMsg'
Einteilige vorgeformte Sammelplatten für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Polystyrol
  • Beständig gegen niedrige Temperaturen (-20 °C) für die Langzeitlagerung
  • Flache, runde oder V-förmige Well-Böden
  • Entspricht den ANSI™/SBS-Standards (American National Standards Institute, Society of Biomolecular Screening) für die Kompatibilität mit den meisten Mikrotiterplatten-Lesegeräten und automatisierten Plattenverarbeitungsgeräten
  • Unbehandelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Beschreibung UNIPLATE Mikrotiterplatten
Array 8 x 12
Farbe Klar
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) Well 650 μl
Anzahl Wells 96
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Wellform Quadratisch, flacher Boden (F-Well)
Menge 50/Packung
Länge (metrisch) 18,31 cm
Breite (metrisch) 12,2 cm