Learn More
Cytiva UniFilter™ 96-Well Mikrotiterplatten, 2 ml
Zur biomolekularen Reinigung durch Festphasenextraktion sowie zur organischen Synthese bei der Erstellung von Bibliotheken für die kombinatorische Chemie
Marke: Cytiva 7700-7206
Additional Details : Gewicht : 4.05000kg
Beschreibung
- Glasgefüllte Mikrotiterplatten aus Polypropylen
- Die patentierte Bauweise der integrierten Filter verhindert Well-zu-Well-Kreuzkontaminationen
- Die standardisierte Stellfläche ist kompatibel mit den meisten Plattenlesegeräten, Autosamplern und Robotern
- Die einzigartige Bauweise des Tropfenableiters an der Unterseite der Platten steuert die Filtratplatzierung
- In verschiedenen Medientypen erhältlich
Spezifikation
Standard | |
GE’s Whatman UNIFILTER 2 mL, 96 well microplates are used for large sample or reagent volumes, as in biomolecule purification by SPE and organic synthesis in combinatorial chemistry library generation. | |
0.45 μm | |
96 | |
Biomolecule purification by solid phase extraction and organic synthesis in combinatorial chemistry library generation | |
25/Pk. |
Hydrophilic PVDF | |
8 x 12 | |
Glass Filled Polypropylene | |
Filter | |
Long drip director |