Learn More
Cytiva UniFilter™ 96-Well Mikrotiterplatten, 2 ml
Zur biomolekularen Reinigung durch Festphasenextraktion sowie zur organischen Synthese bei der Erstellung von Bibliotheken für die kombinatorische Chemie
943.18 CHF
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Beschreibung | GE’s Whatman UNIFILTER 2 mL, 96 well microplates are used for large sample or reagent volumes, as in biomolecule purification by SPE and organic synthesis in combinatorial chemistry library generation. |
Array | 8 x 12 |
Anzahl Wells | 96 |
Wellform | Filter |
Produktcode | Marke | Membran | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Membran | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11975114
|
Cytiva
7700-7206 |
Hydrophilic PVDF |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Glasgefüllte Mikrotiterplatten aus Polypropylen
- Die patentierte Bauweise der integrierten Filter verhindert Well-zu-Well-Kreuzkontaminationen
- Die standardisierte Stellfläche ist kompatibel mit den meisten Plattenlesegeräten, Autosamplern und Robotern
- Die einzigartige Bauweise des Tropfenableiters an der Unterseite der Platten steuert die Filtratplatzierung
- In verschiedenen Medientypen erhältlich
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
Filter | |
Long drip director |
GE’s Whatman UNIFILTER 2 mL, 96 well microplates are used for large sample or reagent volumes, as in biomolecule purification by SPE and organic synthesis in combinatorial chemistry library generation. | |
96 | |
Biomolecule purification by solid phase extraction and organic synthesis in combinatorial chemistry library generation | |
25/Pk. |