Learn More
Cytiva TurboBlotter Transfersystem, große Kits
Artikelnummer. 11969297
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch) Gel:
7.8 Zoll
9.8 Zoll
Länge (metrisch) Gel:
20 cm
25 cm
Breite (angloamerikanisch) Gel:
5.9 Zoll
7.8 Zoll
Breite (metrisch) Gel:
15 cm
20 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11969297
Marke: Cytiva 10416316
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Includes
Enthält das Gerät sowie fünf Transfermaterialsätze für die Gelgröße (21 x 26 cm), die in der Bestelltabelle angegeben ist. Jeder Satz besteht aus einem Blatt Nytrantrademark (TM) SPC 0.45Glc mum Nylonmembran, einem Docht von 3 mm Chr Blotting-Papier und einem Blotter-Stapel, der 8 Blatt 3 mm Chr Blotting-Papier und 20 Blatt GB004 Blotting-Papier umfasst. Separat erhältliche Nachfüllpackungen enthalten fünf Sätze Transfermaterialien.
Die Abwärtsblotting-Vorrichtung dreht den konventionellen Nord/Süd-Transferstapel auf den Kopf, um eine schnelle, hochauflösende Übertragung von DNA und RNA zu ermöglichen
  • Nutzt die Schwerkraft — es sind keine schweren Gewichte auf der Oberseite des Transferstapels erforderlich, damit wird die unordentliche Einrichtung bei standardmäßigen aufwärts gerichteten Kapillarübertragungen vermieden
  • Hat eine kleinere Grundfläche als die meisten selbst hergestellten Geräte und ist stapelbar — bis zu fünf Einheiten können während des Transfers gestapelt werden
  • Ermöglicht den Transfer von alkalischen Puffern in einer Stunde und von neutralen (SSC)-Transfers in drei Stunden
  • Sehr einfach einzurichten und funktioniert ohne Strom- oder Vakuumquelle
  • Erfordert weniger Puffer- und Blotting-Papier als herkömmliche Transfervorgänge
  • Wiederverwendbar
  • Modell ist 21×26 cm, für Gele von 12×21 cm bis 20×25 cm
Bestellinformation
Nachfüllpackungen mit zusätzlichen Membranen und Papieren, die für den weiteren Transfer erforderlich sind, sind separat erhältlich (Kat. Nrn. 09-301-177, -179, -181, -183, -185 und -189).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 15 x 20 cm Gel-TurboBlotter™ Transfersystem
Typ Nytran™ SPC 0,45 μm TurboBlotter™-Kit
Enthält Enthält das Gerät sowie fünf Transfermaterialsätze für die Gelgröße (21 x 26 cm), die in der Bestelltabelle angegeben ist. Jeder Satz besteht aus einem Blatt Nytran™ SPC 0,45 Glc mum Nylonmembran, einem Satz von 3 mm Chr-Blotting-Papier und einem Blotter-Stapel mit acht Blatt 3-mm-Chr-Blotting-Papier und 20 Blatt GB004 Blotting-Papier. Separat erhältliche Nachfüllpackungen enthalten fünf Sätze Transfermaterialien.
Länge (angloamerikanisch) Gel 7.8 Zoll
Länge (metrisch) Gel 20 cm
Breite (angloamerikanisch) Gel 5.9 Zoll
Breite (metrisch) Gel 15 cm