Learn More
Cytiva FILTRATIONSHALTER SWIN-LOK PC 4
Für die Mikrofiltration und Ultrareinigung von kleinen Flüssigkeitsmengen
Marke:  Cytiva 420400
Additional Details : Gewicht : 0.61000kg
Artikelnummer. 11360764
  • 368.00 CHF / 8 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für die Mikrofiltration und Ultrareinigung von kleinen Flüssigkeitsmengen
  • Aufnahme von spurgeätzten und gegossenen Nuclepore Membranen
  • Nutzt Überdruck
  • Spritzenkompatibel
Spezifikation
Spezifikation
Mehzweck-Luer-Lock-Anschluss, weiblich. 0,25 Zoll NPT-Stecker und o.25 in.-Schlauch
Polycarbonat
Filterhalter
6,5 cm
6 cm
Filterhalter
11,3 cm2
2,55 in.
2,36 in.
Membrandurchmesser: 47 mm, Vorfilterdurchmesser: 42mm