Learn More
Cytiva FILTER GRADE 181 90MM
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
90 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Rundfilter der Güteklasse 181 für die Saatgutprüfung
Aufgrund ihrer extrem hohen Reinheit liefern unsere Saatgutprüfpapiere zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse. Die Papiere werden aus reiner Zellulose ohne Zusatzstoffe hergestellt und enthalten keine Stoffe, die das Wachstum der Samen beeinflussen könnten. Die konstante Wasseraufnahme der Papiere gewährleistet die kontinuierliche Bereitstellung der benötigten Wassermenge.
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Scheibe |
| Material | Zellulose |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Testen von Saatgut |
| Güte | 181 |
| Typ | Seed-Testpapier |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 3,54 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 90 mm |