Learn More
Cytiva Membranen aus regenerierter Cellulose: Grad RC 58
Artikelnummer. 11395394
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
47 mm
50 mm
100 mm
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
5 Stück
Abmessungen (L x B):
300 x 600 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize Abmessungen (L x B)
11395394 50 mm 100 Stück -
11315404 - 5 Stück 300 x 600 mm
11305404 100 mm 25 Stück -
11385394 47 mm 100 Stück -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11395394 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 10410314
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus reiner Cellulose ohne Benetzungsmittel
  • Spontan benetzend mit sehr guter Nassfestigkeit
  • Besonders chemikalienbeständig; geeignet für wässrige und organische Lösungsmittel
  • Hydrophil
  • Mechanisch beständig
  • Mit allen Verfahren sterilisierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Regenerierte Cellulose
Porengröße 0,2 μm
Hydrophobizität Hydrophil
Dicke (metrisch) 75 μm
Durchmesser (metrisch) 50 mm