Learn More
Cytiva Whatman™ Regenerierte Zellulosemembranen: Güteklasse RC 58
Beschreibung
Aus reiner Cellulose ohne Benetzungsmittel
- Spontan benetzend mit sehr guter Nassfestigkeit
- Besonders chemikalienbeständig; geeignet für wässrige und organische Lösungsmittel
- Hydrophil
- Mechanisch beständig
- Mit allen Verfahren sterilisierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Regenerierte Cellulose |
| Porengröße | 0,2 μm |
| Hydrophobizität | Hydrophil |
| Dicke (metrisch) | 75 μm |
| Abmessungen (L x B) | 300 x 600 mm |