Learn More
Cytiva (Formerly GE Healthcare Life Sciences) Reeve Angel 802 Vorgefaltete qualitative Rundpapierfilter
Rückhalt von groben Partikeln
Marke: Cytiva (Formerly GE Healthcare Life Sciences) 5802-240
Additional Details : Gewicht : 0.01100kg
Beschreibung
- Vorgefaltet zur schnellen Filterung von groben Partikeln und gelatineartigen Präzipitaten
- Gütegrad; Nennrückhaltevermögen 30 - 35 μm; die 0.26 mm dicke Falzung und die gekreppte Oberfläche erhöhen den effektiven Bereich. Dies gewährleistet eine schnellere Filterung und eine längere Filterlebensdauer
- Hohe Nassfestigkeit†
Spezifikation
30 bis 35 μm | |
802 | |
Scheibe |
24 cm | |
Grob | |
0.26 mm |