Learn More
Cytiva Quarzfilterpapier, Klasse QM-A
Wird in vielen Filteranwendungen bei der Luftprobennahme, einschließlich der Probennahme von sauren Gasen, in Schornsteinen, Abzugsrohren und Aerosolen verwendet. Whatman™ Luft-Probennahmefilter aus Quarz sind gemäß den Normen der amerikanischen Umweltschutzbehörde (EPA) mit fortlaufenden Seriennummern versehen und sind für die meisten Anwendungen geeignet.
Marke: Cytiva 1851-025
272.65 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.01800kg
Beschreibung
Wird in vielen Filteranwendungen bei der Luftprobenahme, einschließlich der Probenahme von sauren Gasen, in Schornsteinen, Abzugsrohren und Aerosolen verwendet.Whatman™ Luft-Probennahmefilter aus Quarz sind gemäß den Normen der amerikanischen Umweltschutzbehörde (EPA) mit fortlaufenden Seriennummern versehen und für die meisten Anwendungen geeignet.
- Temperaturbeständig bis zu 500 °C
- Bindemittelfrei
- Hohe Beladungskapazität
- Hohe Durchflussraten (Luftdurchsatz 6.4 s/100 ml/in.)
- Wird in vielen Filteranwendungen bei der Luftprobenahme, einschließlich der Probenahme von sauren Gasen, in Schornsteinen, Abzugsrohren und Aerosolen verwendet
- Filter sind für die PM10-Probenahme und -Analyse geeignet
Spezifikation
6,3 s/100 ml/in2 | |
Hochreines Quarzglas | |
Gütegrad QM-A | |
Scheibe | |
Luftprobenahmefilter | |
25 mm |
Scheibe | |
Zur Verwendung in Luftprobenahmen in sauren Gasen, Stapeln, Schächten und Aerosolen, insbesondere bei hohen Temperaturen bis 500 °C und in PM-10-Tests. Filter für die Verwendung in der Umgebungsluftüberwachung der US EPA PM10. | |
100 Stück | |
475 μm | |
25 mm | |
25 mm |