Learn More
Cytiva Quarzfilterpapier, Klasse QM-A
Wird in vielen Filteranwendungen bei der Luftprobennahme, einschließlich der Probennahme von sauren Gasen, in Schornsteinen, Abzugsrohren und Aerosolen verwendet. Whatman™ Luft-Probennahmefilter aus Quarz sind gemäß den Normen der amerikanischen Umweltschutzbehörde (EPA) mit fortlaufenden Seriennummern versehen und sind für die meisten Anwendungen geeignet.
Marke:  Cytiva 1851-055
353.40 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.01100kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11323345
  • 372.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 30-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Wird in vielen Filteranwendungen bei der Luftprobenahme, einschließlich der Probenahme von sauren Gasen, in Schornsteinen, Abzugsrohren und Aerosolen verwendet.Whatman™ Luft-Probennahmefilter aus Quarz sind gemäß den Normen der amerikanischen Umweltschutzbehörde (EPA) mit fortlaufenden Seriennummern versehen und für die meisten Anwendungen geeignet.
  • Temperaturbeständig bis zu 500 °C
  • Bindemittelfrei
  • Hohe Beladungskapazität
  • Hohe Durchflussraten (Luftdurchsatz 6.4 s/100 ml/in.)
  • Wird in vielen Filteranwendungen bei der Luftprobenahme, einschließlich der Probenahme von sauren Gasen, in Schornsteinen, Abzugsrohren und Aerosolen verwendet
  • Filter sind für die PM10-Probenahme und -Analyse geeignet
Spezifikation
Spezifikation
6,3 s/100 ml/in2
Scheibe
Luftprobenahme in sauren Gasen, Schornsteinen, Abgasabzügen und Aerosolen
100/Packung
N/A
2,1 in.
55 mm
85 g/m2
Hochreines Quarzglas
Gütegrad QM-A
Scheiben
N/A
5,5 cm