Learn More
Cytiva Filterpapiere für quantitative Analysen
Ermöglicht eine starke Rückhaltung besonders feiner kristalliner Präzipitate. Whatman™ Filterpapiere für quantitative Analysen: Die Rundpapiere des Gütegrads 50 halten dem Zerkleinern, der Handhabung im feuchten Zustand sowie dem Abschaben von Präzipitaten stand.
Marke:  Cytiva 1450-185
Additional Details : Gewicht : 0.23000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11372975
  • 97.20 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ermöglicht eine starke Retention für sehr feinkristalline Ausfällung.Whatman™ Filterpapier für quantitative Analysen:Bögen mit Gütegrad 50 halten dem Zerkleinern, nasser Handhabung und dem Entfernen von Ausfällungen durch Schaben stand.
Hochglänzendes, gehärtetes Filterpapier
  • Dünneres Filterdesign (durchschnittliche Dicke 115 μm) als die meisten Büchner-Filterpapiere
  • Säurebehandelt für hohe Nassfestigkeit und chemische Beständigkeit
  • Nominale Partikelretention von 2.7 μm
  • Langsame Durchflussraten (Herzberg Filtrationsgeschwindigkeit 2685 s)
  • Hohe Reinheit und geringer Aschegehalt (0.015 % Asche maximal)
  • Kompatibel mit Hirsch- oder Büchner-Trichtern
Spezifikation
Spezifikation
144 s/100 ml/in2
Scheibe
2,7 μm
ASTM, 250 Sekunden; Herzberg, 2685 Sekunden
Für qualitative oder quantitative Filtrationen, die Vakuumunterstützung auf Büchner- oder 3-teiligen Filtertrichtern erfordern.
Fein
115 μm
185 mm
Filter des Gütegrads 50 für die quantitative Analyse, dünn, 185 mm-Kreis (100 Stück)
Hochwertige Baumwoll-Linters
2,7 μm
Langsam
Gütegrad 50
100/Packung
Gehärtet, niedriger Aschegehalt