Learn More
Cytiva Filterpapiere für quantitative Analysen
Ermöglicht eine starke Rückhaltung besonders feiner kristalliner Präzipitate. Whatman™ Filterpapiere für quantitative Analysen: Die Rundpapiere des Gütegrads 50 halten dem Zerkleinern, der Handhabung im feuchten Zustand sowie dem Abschaben von Präzipitaten stand.
Marke: Cytiva 1450-125
44.79 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.12596kg
Beschreibung
Ermöglicht eine starke Retention für sehr feinkristalline Ausfällung.Whatman™ Filterpapier für quantitative Analysen:Bögen mit Gütegrad 50 halten dem Zerkleinern, nasser Handhabung und dem Entfernen von Ausfällungen durch Schaben stand.
Hochglänzendes, gehärtetes Filterpapier- Dünneres Filterdesign (durchschnittliche Dicke 115 μm) als die meisten Büchner-Filterpapiere
- Säurebehandelt für hohe Nassfestigkeit und chemische Beständigkeit
- Nominale Partikelretention von 2.7 μm
- Langsame Durchflussraten (Herzberg Filtrationsgeschwindigkeit 2685 s)
- Hohe Reinheit und geringer Aschegehalt (0.015 % Asche maximal)
- Kompatibel mit Hirsch- oder Büchner-Trichtern
Spezifikation
144 s/100 ml/in2 | |
Scheibe | |
2,7 μm | |
Langsam | |
Fein | |
115 μm | |
125 mm |
Filter der Güteklasse 50 für die quantitative Analyse, Dünn, 125 mm-Kreis (100 Stück) | |
Hochwertige Baumwoll-Linters | |
ASTM, 250 Sekunden; Herzberg, 2685 Sekunden | |
Gütegrad 50 | |
100/Packung | |
Gehärtet, niedriger Aschegehalt |