Learn More
Cytiva Filterpapiere für quantitative Analysen
Erleichtern die genaue Analyse in Anwendungsbereichen mit hoher Empfindlichkeit gegenüber sehr geringen Hintergrundverschmutzungen. Whatman™ Filterpapiere für quantitative Analysen: Rundpapiere, Gütegrad 40 sind besonders nützlich bei der gravimetrischen Analyse, bei der ein höherer Aschegehalt unter Umständen die Messung von verbrannten Proben beeinträchtigen könnte.
20.35 CHF - 497.00 CHF
Spezifikation
Luftstromrate | 21 s/100 ml/in2 |
---|---|
Format | Scheibe |
Material | Hochwertige Baumwoll-Linters |
Particle Retention | 8 μm |
Porengröße | 8 μm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11370454
|
Cytiva
1440-012 |
12,7 mm |
20.35 CHF
400 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10460642
|
Cytiva
1440-032 |
32 mm |
24.75 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11352935
|
Cytiva
1440-042 |
42,5 mm |
25.10 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11362935
|
Cytiva
1440-047 |
47 mm |
25.65 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10674122
|
Cytiva
1440-055 |
55 mm |
26.35 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11382935
|
Cytiva
1440-070 |
70 mm |
26.70 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11392935
|
Cytiva
1440-090 |
90 mm |
36.55 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11302945
|
Cytiva
1440-110 |
110 mm |
51.85 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11312945
|
Cytiva
1440-125 |
125 mm |
59.90 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11322945
|
Cytiva
1440-150 |
150 mm |
77.40 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11332945
|
Cytiva
1440-185 |
185 mm |
117.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11342945
|
Cytiva
1440-240 |
240 mm |
178.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11390454
|
Cytiva
1440-320 |
320 mm |
394.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11380454
|
Cytiva
1440-329 |
30 mm |
27.85 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11300464
|
Cytiva
1440-6168 |
450 mm |
497.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Unterstützt genaue Analysen in Anwendungen, die empfindlich auf sehr geringe Hintergrundkontaminationen reagieren.Whatman™ Filterpapier für quantitative Analysen:Runde Papiere mit Gütegrad 40 sind außerdem nützlich für gravimetrische Analysen, bei denen der Aschegehalt die Gewichtsmessungen von kombierten Proben beeinflussen kann.
Aschefreie Gütegrade bieten sehr reine Filter, die für eine Vielzahl entscheidender analytischer Filtrationsverfahren geeignet sind. Whatman™-Filterpapiere für qualitative Analysen sind für die gravimetrische Analyse und die Vorbereitung von Proben für die instrumentelle Analyse konzipiert.- Hochreine Filter für die quantitative Analyse
- Enthalten max. 0.007 % Aschegehalt
- Mittlere nominale Partikelretentionsrate von 8 μm
- Mittlere Filtrationsgeschwindigkeit (Herzberg 340 s)
Geeignet für
- Bodenanalyse, bei der Trennung von Feststoffen aus wässrigen Extrakten
- Quantitative Bestimmung von Milchsediment
- Verwendung als Reinigungsfilter für Lösungen vor der Atomabsorptionsspektrometrie (AA)
- Analyse von Bestandteilen in Zementen, Tonen, Eisen und Stahlprodukten
- Sammlung von Spurenelementen und Radionukliden aus der Atmosphäre
Spezifikation
21 s/100 ml/in2 | |
Hochwertige Baumwoll-Linters | |
8 μm | |
M | |
Gütegrad 40 | |
100/Packung | |
Aschefrei |
Scheibe | |
8 μm | |
ASTM, 75 Sekunden; Herzberg, 340 Sekunden | |
Weithin verwendeter, vielseitig einsetzbarer gravimetrischer Grad. Mittlere kristalline Präzipitate: Calciumoxalat, gut abgebautes Barium. Normales Laden; nass, eingeschränkte Reißfestigkeit | |
Mittel | |
210 μm |