Learn More
Cytiva Grad 589/1 Rundpapiere für quantitative Filter
Zur schnellen Filtration von groben Präzipitaten. Whatman™ Rundfilterpapiere für quantitative Analysen Gütegrad 589/1 unterstützen Tests wie beispielsweise die Messung der Zementfeinheit in einem Standard-Blaine-Test oder die Bestimmung des Aschegehalts in Lebensmitteln.
Marke: Cytiva 10300011
Additional Details : Gewicht : 0.10800kg
Beschreibung
Zur schnellen Filterung von groben Präzipitaten vorgesehen.Whatman™ Rundfilterpapiere für quantitative Analysen, Gütegrad 589/1, unterstützen Tests wie beispielsweise die Messung der Zementfeinheit in einem Standard-Blaine-Test oder die Bestimmung des Aschegehalts in Lebensmitteln.
- Für grobe Niederschlagsrückhaltung
- Herzberg-Filtrationsgeschwindigkeit von 50 s
- Black Ribbon-Filter zur Filtration grober Ausscheidungen
- Aschefreie Typen mit sehr hohen Durchflussraten
- Hohe Reinheit (< 0.01 % Asche)
Spezifikation
Schwarz | |
Scheibe | |
12 bis 15 μm | |
Hoch | |
Gütegrad 589/1 | |
Aschefrei |
Filter der Güteklasse 589/1 für die Aufbewahrung grober Prezipitate, 125 mm Kreis (100 Stück) | |
Hochwertige Baumwoll-Linters | |
25 Sekunden | |
Entwickelt für gravimetrische Analysen und die Vorbereitung von Proben für die instrumentelle Analyse. Für die Filtration grober Präzipitate. Für viele quantitative Standardmethoden, insbesondere für gravimetrische Anwendungen (z. B. Bestimmung des Aschegehalts) | |
190 μm | |
125 mm |