Learn More
Cytiva Filterpapier für quantitative Analysen, aschefreie Qualität
Für den Einsatz als Gravimetriefilter bei der Analyse von Metallen und sauren oder alkalischen Lösungen sowie zur Aufnahme von Hydroxiden. Whatman™ Filterpapiere für quantitative Analysen: Rundpapiere, Gütegrad 540 besitzen eine säurebehandelte Oberfläche, die ein Einreißen bei der Filtration verhindert und ein Abschaben der Präzipitate vom Papier ermöglicht.
Marke: Cytiva 1540-150
109.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.16560kg
Beschreibung
Verwendung als gravimetrischer Filter bei der Analyse von Metallen in sauren oder alkalischen Lösungen und beim Sammeln von Hydroxiden.Whatman™ Filterpapier für quantitative Analysen:Kreise mit Gütegrad 540 und säurebehandelter Oberfläche verhindern Reißen während der Filtration und ermöglichen das Abschaben von Präzipitaten vom Papier.
Gehärtete und aschefreie Whatman Filterpapiere für qualitative Analysen zeichnen sich aufgrund der Säurehärtung durch eine hohe Nassfestigkeit und eine hohe chemische Beständigkeit aus und weisen einen extrem niedrigen Aschegehalt auf. Diese Filter eignen sich für eine Vielzahl von Verfahren, bei denen es auf eine verlässliche Filterung ankommt.- Hochreines, säurebehandeltes Filterpapier aus Zellulose für Laborzwecke
- Hohe mechanische Festigkeit
- Gut geeignet für quantitative oder gravimetrische Analyse von stark sauren oder stark basischen Proben
- Extrem niedriger Aschegehalt (maximal 0.006 % Asche)
- Nominales Partikelrückhaltevermögen von 8 μm
- Mittlere Durchflussrate (Filtrationsgeschwindigkeit nach Herzberg: 200 s)
Spezifikation
13 s/100 ml/in2 | |
Scheibe | |
8 μm | |
Gravimetrische Analyse von Metallen in Säure- und Alkali-Lösungen. Sammeln von Hydroxiden nach der Präzipitation durch starke Laugen. Normales Laden; nass, hohe Reißfestigkeit. | |
Mittel | |
160 μm | |
5,9 in. |
Ashless Filterpapier für allgemeine Laboranwendungen, Gütegrad 540, 150 mm-Kreise (100 Stück) | |
Hochwertige Baumwoll-Linters | |
ASTM, 55 Sekunden; Herzberg, 200 Sekunden | |
Gütegrad 540 | |
100/Pckg. | |
Gehärtet, aschefrei | |
150 mm |