Learn More
Cytiva Filterpapiere für quantitative Analysen
Erleichtern die genaue Analyse in Anwendungsbereichen mit hoher Empfindlichkeit gegenüber sehr geringen Hintergrundverschmutzungen. Whatman™ Filterpapiere für quantitative Analysen: Rundpapiere, Gütegrad 40 sind besonders nützlich bei der gravimetrischen Analyse, bei der ein höherer Aschegehalt unter Umständen die Messung von verbrannten Proben beeinträchtigen könnte.
Marke:  Cytiva 1440-320
374.30 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.88000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11390454
  • 394.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Unterstützt genaue Analysen in Anwendungen, die empfindlich auf sehr geringe Hintergrundkontaminationen reagieren.Whatman™ Filterpapier für quantitative Analysen:Runde Papiere mit Gütegrad 40 sind außerdem nützlich für gravimetrische Analysen, bei denen der Aschegehalt die Gewichtsmessungen von kombierten Proben beeinflussen kann.
Aschefreie Gütegrade bieten sehr reine Filter, die für eine Vielzahl entscheidender analytischer Filtrationsverfahren geeignet sind. Whatman™-Filterpapiere für qualitative Analysen sind für die gravimetrische Analyse und die Vorbereitung von Proben für die instrumentelle Analyse konzipiert.
  • Hochreine Filter für die quantitative Analyse
  • Enthalten max. 0.007 % Aschegehalt
  • Mittlere nominale Partikelretentionsrate von 8 μm
  • Mittlere Filtrationsgeschwindigkeit (Herzberg 340 s)
Geeignet für
  • Bodenanalyse, bei der Trennung von Feststoffen aus wässrigen Extrakten
  • Quantitative Bestimmung von Milchsediment
  • Verwendung als Reinigungsfilter für Lösungen vor der Atomabsorptionsspektrometrie (AA)
  • Analyse von Bestandteilen in Zementen, Tonen, Eisen und Stahlprodukten
  • Sammlung von Spurenelementen und Radionukliden aus der Atmosphäre
Spezifikation
Spezifikation
21 s/100 ml/in2
Scheibe
8 μm
ASTM, 75 Sekunden; Herzberg, 340 Sekunden
Entwickelt für gravimetrische Analysen und die Vorbereitung von Proben für die instrumentelle Analyse. Gravimetrische Analyse für zahlreiche Komponenten in Zementen, Tonen, Eisen und Stahlprodukten. Als Primärfilter zur Trennung von Feststoffen und wässrigen Extrakten in
Mittel
210 μm
320 mm
Aschefreies Filterpapier des Gütegrads 40 für die Verschmutzungsanalyse, 320 mm Kreis (100 St.)
Hochwertige Baumwoll-Linters
8 μm
Mittel
Gütegrad 40
100/Packung
Aschefrei