Learn More
Cytiva Filterpapiere für quantitative Analysen
Erleichtern die genaue Analyse in Anwendungsbereichen mit hoher Empfindlichkeit gegenüber sehr geringen Hintergrundverschmutzungen. Whatman™ Filterpapiere für quantitative Analysen: Rundpapiere, Gütegrad 40 sind besonders nützlich bei der gravimetrischen Analyse, bei der ein höherer Aschegehalt unter Umständen die Messung von verbrannten Proben beeinträchtigen könnte.
Marke: Cytiva 1440-185
111.15 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.26400kg
Beschreibung
Unterstützt genaue Analysen in Anwendungen, die empfindlich auf sehr geringe Hintergrundkontaminationen reagieren.Whatman™ Filterpapier für quantitative Analysen:Runde Papiere mit Gütegrad 40 sind außerdem nützlich für gravimetrische Analysen, bei denen der Aschegehalt die Gewichtsmessungen von kombierten Proben beeinflussen kann.
Aschefreie Gütegrade bieten sehr reine Filter, die für eine Vielzahl entscheidender analytischer Filtrationsverfahren geeignet sind. Whatman™-Filterpapiere für qualitative Analysen sind für die gravimetrische Analyse und die Vorbereitung von Proben für die instrumentelle Analyse konzipiert.- Hochreine Filter für die quantitative Analyse
- Enthalten max. 0.007 % Aschegehalt
- Mittlere nominale Partikelretentionsrate von 8 μm
- Mittlere Filtrationsgeschwindigkeit (Herzberg 340 s)
Geeignet für
- Bodenanalyse, bei der Trennung von Feststoffen aus wässrigen Extrakten
- Quantitative Bestimmung von Milchsediment
- Verwendung als Reinigungsfilter für Lösungen vor der Atomabsorptionsspektrometrie (AA)
- Analyse von Bestandteilen in Zementen, Tonen, Eisen und Stahlprodukten
- Sammlung von Spurenelementen und Radionukliden aus der Atmosphäre
Spezifikation
21 s/100 ml/in2 | |
Scheibe | |
8 μm | |
ASTM, 75 Sekunden; Herzberg, 340 Sekunden | |
Weithin verwendeter, vielseitig einsetzbarer gravimetrischer Grad. Mittlere kristalline Präzipitate: Calciumoxalat, gut abgebautes Barium. Normales Laden; nass, eingeschränkte Reißfestigkeit | |
Mittel | |
210 μm | |
7,28 in. |
Aschefreies Filterpapier des Gütegrads 40 für die Verschmutzungsanalyse, 185 mm Kreis (100 St.) | |
Hochwertige Baumwoll-Linters | |
8 μm | |
M | |
Gütegrad 40 | |
100/Packung | |
Aschefrei | |
185 mm |