Learn More
Cytiva Hochwertige Rundpapiere und Blätter – Grad 6
Filtert Partikel doppelt so schnell wie Whatman Filterpapier für qualitative Analysen mit Gütegrad 5. Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen mit Gütegrad 6 ermöglicht die Rückhaltung feiner Partikel für die Kesselwasseranalyse.
10.50 CHF - 87.65 CHF
Spezifikation
Format | Scheibe |
---|---|
Material | Zellulose |
Particle Retention | 3 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | Herzberg 715 Sek. |
Flussrate | Mittelschnell bis langsam |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11340524
|
Cytiva
1006-042 |
42,5 mm |
10.50 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11352865
|
Cytiva
1006-090 |
90 mm |
19.10 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11362865
|
Cytiva
1006-110 |
110 mm |
24.85 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11372865
|
Cytiva
1006-125 |
125 mm |
30.40 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10706652
|
Cytiva
1006-150 |
150 mm |
40.65 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11302875
|
Cytiva
1006-240 |
240 mm |
87.65 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Filtert Partikel doppelt so schnell wie Whatman Filterpapier für qualitative Analysen, Gütegrad 5.Whatman™ Filter, Gütegrad 6, ermöglichen die Feinpartikelretention für die Kesselwasseranalyse.
Diese Zellulosefilter eignen sich für qualitative Analyseverfahren zur Erkennung und Bestimmung von Stoffen sowie zur Klärung von Flüssigkeiten.
- Partikelretention: 3μm
- Porosität: Fein
- Filtrationsgeschwindigkeit: Herzberg, 710 s
- Oberfläche: glatt
Spezifikation
Scheibe | |
3 μm | |
Mittelschnell bis langsam | |
Gütegrad 6 | |
100/Packung |
Zellulose | |
Herzberg 715 Sek. | |
Ein Standardfilter für die Kesselwasseranalyse. | |
Fein | |
180 μm |