Learn More
Cytiva Filterpapier für qualitative Analysen: Rundpapiere, Gütegrad 5
Zur Rückhaltung der feinen Präzipitate bei der chemischen Analyse. Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen: Rundpapiere, Gütegrad 5 eignen sich optimal zur Klärung trüber Suspensionen sowie für die Analyse von Wasser- und Bodenproben.
Marke: Cytiva 1005-090
18.76 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.70200kg
Beschreibung
Hält feine Präzipitate zurück, die bei der chemischen Analyse auftreten.Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen: Rundpapiere, Gütegrad 5 sind ausgezeichnete Filter für die Klärung trüber Suspensionen sowie für Wasser- und Bodenanalysen.
Diese Cellulosefilter werden in qualitativen Analyseverfahren zur Bestimmung und Identifizierung von Materialien und zur Klärung von Flüssigkeiten verwendet.
- Partikelretention: 2,5 μm; die stärkste Retention der Filterserie
- Porosität: Fein
- Filtrationsgeschwindigkeit: Herzberg, 1420 s
- Oberfläche: Glatt, dicht
- Langsame Flussrate
- Höchste Feinpartikelfiltration im qualitativen Bereich
- Nützlich zum Klären trüber Suspensionen, für Wasseranalysen und für Büchnertrichter-Filtrierungen
Spezifikation
Filterpapier für qualitative Analysen, Gütegrad 5, Standardqualität, Scheiben, 90 mm | |
Zellulose | |
2,5 μm | |
Langsam | |
Gütegrad 5 | |
100/Packung | |
Filterpapier für qualitative Analysen | |
90 mm |
Scheibe | |
2,5 μm | |
1420 Sekunden | |
Ein Standardfilter für die Klärung von Bewölkung und für die Wasser- und Bodenanalyse. | |
Fein | |
200 μm | |
3,54 in. |