Learn More
Cytiva Filterpapier für qualitative Analysen: Rundpapiere, Gütegrad 5
Zur Rückhaltung der feinen Präzipitate bei der chemischen Analyse. Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen: Rundpapiere, Gütegrad 5 eignen sich optimal zur Klärung trüber Suspensionen sowie für die Analyse von Wasser- und Bodenproben.
Marke: Cytiva 1005-185
52.92 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.28620kg
Beschreibung
Hält feine Präzipitate zurück, die bei der chemischen Analyse auftreten.Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen: Rundpapiere, Gütegrad 5 sind ausgezeichnete Filter für die Klärung trüber Suspensionen sowie für Wasser- und Bodenanalysen.
Diese Zellulosefilter eignen sich für qualitative Analyseverfahren zur Erkennung und Bestimmung von Stoffen sowie zur Klärung von Flüssigkeiten.
- Partikelretention: 2.5μm; höchste Retention unter allen Filterserien
- Porosität: Fein
- Filtrationsgeschwindigkeit: Herzberg, 1420 s
- Oberfläche: glatt, dicht
- Langsame Durchflussrate
- Maximale Filterung feiner Partikel im Sortiment für qualitative Analysen
- Geeignet zur Klärung trüber Suspensionen, für die Wasseranalyse, zur Filterung mit Büchner-Trichtern
Spezifikation
Filterpapier für qualitative Analysen, Standardgütegrad 5, Kreis, 185 mm | |
Zellulose | |
2,5 μm | |
Langsam | |
Gütegrad 5 | |
100/Packung | |
Filterpapier für qualitative Analysen | |
185 mm |
Scheibe | |
2,5 μm | |
1420 Sekunden | |
Ein Standardfilter für die Klärung von Bewölkung und für die Wasser- und Bodenanalyse. | |
Fein | |
200 μm | |
7,28 in. |