Learn More
Cytiva Filterpapiere für qualitative Analysen, vorgefaltet, Grad 113V
Zeitersparnis bei der Quadranten-Falz von Rundpapieren für konische Filtertrichter bei wiederholten oder mehrfachen Analysen
Marke: Cytiva 1213-500
Additional Details : Gewicht : 2.56000kg
Beschreibung
Zeitersparnis bei der Quadranten-Falz von Rundpapieren für konische Filtertrichter bei wiederholten oder mehrfachen Analysen
Sehr dicker und starker Filter mit gekreppter Oberfläche für extrem hohe Beladungskapazität, besonders in gefalteter Form.
- Geringere Gesamtfiltrationszeit aufgrund der zusätzlichen exponierten Oberfläche; die normale Verlangsamung der Filtrationsgeschwindigkeit aufgrund der Beladung mit Partikeln erfolgt später
- Erhöhte Gesamtbeladungskapazität, da mehr Filterfläche verfügbar ist – sehr gut geeignet für grobe Partikel und gelatinöse Präzipitate
- Die schnellste Durchflussrate bei alle Qualitätsklassen — die Durchflussgeschwindigkeit wird durch die Reduzierung des Filterpapierkontakts mit der Trichterseite und der selbsttragende Form des Filters ermöglicht
- Die Vorfaltung hat keine wesentlichen Auswirkungen auf die technischen Daten, und die gleichen Werte können auch für die flachen Kreise verwendet werden
- Übliche Dicke: 420μ
- Flächengewicht: 125 g/m2
- Material: Zellulose
- Alpha-Zellulosegehalt, min.: 0.98 %
- Eigenschaften: Schnell, gekreppt
Spezifikation
Gütegrad 113V, Gekrepptes Filterpapier, nassfest, 500 mm-Scheibe (100 Stk) | |
Zellulose | |
28 Sekunden | |
Gütegrad 113V | |
420 μm | |
19,68 in. |
Scheibe | |
>30 μm | |
Der gekreppte Filter Whatman Grade 113V von GE für den Einsatz mit einem konischen Filtertrichter bietet eine schnelle Filtration und hohe Ladekapazität für Analysen mit groben Partikeln oder gelatinösen Präzipitaten. | |
Grob | |
Filterpapier für qualitative Analysen | |
500 mm |