Learn More
Cytiva FALTENFILTER 157 4 1/2 125MM 125MM
Behält die Durchflussrate bei reduziertem Kontakt zwischen Filter und Trichter bei. Whatman™ Grade1574½ Plisseescheiben sind ein mittelschnelles Filterpapier mit hoher Nassfestigkeit.
Marke:  Cytiva 10314844
Additional Details : Gewicht : 0.14000kg
Artikelnummer. 11348834
  • 83.05 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 18-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zellulosefilter werden in qualitativen analytischen Techniken verwendet, um Materialien zu bestimmen und zu identifizieren. Plissierte qualitative Filter bestimmen und identifizieren Materialien mit verbesserter Durchflussrate und erhöhter Belastbarkeit im Vergleich zu äquivalent gefalteten Quadrantenfiltern.
  • Eine vergrößerte Filteroberfläche erhöht die Gesamtbelastbarkeit und verringert die Gesamtfiltrationszeit.
  • Geringerer Kontakt zwischen Filter und Trichter hält die Flussrate aufrecht.
  • Eliminiert Notwendigkeit nach Quadranten-Filterkreisen für konische Trichter, wodurch bei wiederholten oder multiplen Analysen Zeit gespart wird.
  • Plissierte Filter haben die gleichen technischen Eigenschaften wie die jeweiligen Filterkreise.
  • Zellulosefilter werden in qualitativen analytischen Techniken zur Bestimmung und Identifizierung von Materialien verwendet.
  • Plissierte qualitative Filter ergeben eine verbesserte Durchflussrate und erhöhte Ladekapazität im Vergleich mit äquivalent gefalteten Quadrantenfiltern.
  • Beständig gegen: Schwefel- und Salpetersäurelösungen (bis zu 40 % bei 50 °C), Salzsäure (bis zu 10 % bei 100 °C, 20 % bei 60 °C, 25 % bei 20 °C) und Alkali (bis zu 10 % bei 20 °C).
Spezifikation
Spezifikation
Filterpapier für qualitative Analysen ½ von Gütegrad 1574, gefaltet (vorgefaltet), 125 mm
Zellulose
12 μm
Mittelschnell
Gütegrad 1574 ½
160 μm
125 mm
Gefalteter Kreis
12 μm
Ca. 85 s
Ein mittelschnelles Filterpapier mit hoher Nassfestigkeit. Dieses Papier hat die gleichen chemischen Widerstandseigenschaften wie Gütegrad 1573.
100/Packung
4,9 in.