Learn More
Cytiva Hochwertige Rundpapiere und Blätter – Grad 6
Filtert Partikel doppelt so schnell wie Whatman Filterpapier für qualitative Analysen mit Gütegrad 5. Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen mit Gütegrad 6 ermöglicht die Rückhaltung feiner Partikel für die Kesselwasseranalyse.
Marke: Cytiva 1006-240
83.27 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Filtert Partikel doppelt so schnell wie Whatman Filterpapier für qualitative Analysen, Gütegrad 5.Whatman™ Filter, Gütegrad 6, ermöglichen die Feinpartikelretention für die Kesselwasseranalyse.
Diese Zellulosefilter eignen sich für qualitative Analyseverfahren zur Erkennung und Bestimmung von Stoffen sowie zur Klärung von Flüssigkeiten.
- Partikelretention: 3μm
- Porosität: Fein
- Filtrationsgeschwindigkeit: Herzberg, 710 s
- Oberfläche: glatt
Spezifikation
Filterpapier für qualitative Analysen, Standardgütegrad 6, Kreis, 240 mm | |
Zellulose | |
Herzberg 715 Sek. | |
Ein Standardfilter für die Kesselwasseranalyse. | |
Fein | |
180 μm |
Scheibe | |
3 μm | |
Mittelschnell bis langsam | |
Gütegrad 6 | |
100/Packung | |
240 mm |