Learn More
Cytiva Hochwertige Rundpapiere und Blätter – Grad 4
Zum Filtern und Zurückhalten grober Partikel zur Überwachung der Luftverschmutzung. Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen: Rundpapiere mit Gütegrad 4 eignen sich für Anwendungsbereiche, in denen hohe Durchflussraten zur Überwachung der Luftverschmutzung erforderlich sind und die Filterung feiner Partikel nicht entscheidend ist.
Marke: Cytiva 1004-150
34.96 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.16740kg
Beschreibung
Filtert und hält Partikel für die Überwachung der Luftverschmutzung zurück.Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen:Rundpapier Gütegrad 4 wird verwendet, wenn hohe Durchflussraten bei der Luftverschmutzungsüberwachung erforderlich sind und die Ansammlung von Feinpartikeln nicht erheblich ist.
Diese Zellulosefilter eignen sich für qualitative Analyseverfahren zur Erkennung und Bestimmung von Stoffen sowie zur Klärung von Flüssigkeiten.
- Partikelretention: 25μm
- Porosität: Grob
- Filtrationsgeschwindigkeit: Herzberg, 37 s
- Oberfläche: glatt
- Extrem schnelle Filterung mit herausragender Rückhaltung von groben Partikeln und gelatineartigen Präzipitaten wie Eisenhydroxid und Aluminiumhydroxid
- Geeignet zur schnellen Filterung bei der Routine-Aufreinigung biologischer Flüssigkeiten oder organischer Extrakte für die Analyse
Spezifikation
Filterpapier für qualitative Analysen, Standardgütegrad 4, Kreis, 150 mm | |
Zellulose | |
20 bis 25 μm | |
Schnell | |
Gütegrad 4 | |
100/Packung | |
Filterpapier für qualitative Analysen | |
5,9 in. |
Scheibe | |
Grobe Partikel und gelatineartige Präzipitate | |
37 Sekunden | |
Ein Standardfilter wird verwendet, wenn hohe Durchflussraten bei der Luftverschmutzungsüberwachung erforderlich sind und die Ansammlung von Feinpartikeln nicht bedeutend ist. | |
Mittel | |
210 μm | |
Ø 150 mm | |
150 mm |