Learn More
Cytiva Hochwertige Rund-Papierfiler - Grad 2
Höheres Rückhalte- und Absorptionsvermögen als bei Filtern des Gütegrads 1 mit entsprechender Erhöhung der Filtrationszeit. Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen: Rundpapiere, Gütegrad 2 eignen sich zur Überwachung bestimmter Verunreinigungen in der Atmosphäre und für Bodenproben.
Marke: Cytiva 1002-185
48.88 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.33000kg
Beschreibung
Hält und absorbiert mehr als Filter des Gütegrads 1 mit einer entsprechenden Verlängerung der Filtrationszeit.Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen:Scheiben des Gütegrads 2 werden zur Überwachung spezifischer Kontaminanten in der Atmosphäre und bei Bodentests verwendet.
Diese Zellulosefilter werden in qualitativen analytischen Techniken verwendet, um Materialien zu bestimmen und zu identifizieren, sowie zum Klären von Flüssigkeiten.- Partikelretention: 8μm
- Porosität: Mittelfein
- Filtrationsgeschwindigkeit: ASTM™, 55 s; Herzberg, 240 s
- Oberfläche: Glatt
- Hält Bodennährstoff in Pflanzenwachstumsversuchen
- Verwendet für Bodenanalysen und Saatgutuntersuchungen in der Landwirtschaft
Spezifikation
Filterpapier für qualitative Analysen, Standardgütegrad 2, Kreis, 185 mm | |
Zellulose | |
240 Sekunden | |
Ein Standardfilter zur Überwachung spezifischer Kontaminanten in der Atmosphäre und bei Bodentests. | |
Mittelfein | |
190 μm | |
Ø 185 mm | |
185 mm |
Scheibe | |
>8 μm | |
M | |
Gütegrad 2 | |
100/Packung | |
Filterpapier für qualitative Analysen | |
7,28 in. |