Learn More
Cytiva Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen: Rundpapiere, Gütegrad 1
Deckt eine Vielzahl von Laboranwendungen ab und wird häufig zur Klärung von Flüssigkeiten verwendet. Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen: Grade 1 Circles sind weit verbreitetes Standardfilterpapier für Routineanwendungen mit mittlerer Retention und Durchflussrate.
Marke: Cytiva 1001-045
6.65 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.01100kg
Beschreibung
Deckt eine Vielzahl von Laboranwendungen ab und wird häufig zur Klärung von Flüssigkeiten verwendet.Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen:Rundpapiere, Gütegrad 1 sind ein weit verbreitetes Standardfilterpapier für Routineanwendungen mit mittlerer Retention und Durchflussrate.
Diese Cellulosefilter werden in qualitativen Analyseverfahren zur Bestimmung und Identifizierung von Materialien und zur Klärung von Flüssigkeiten verwendet.
- Partikelretention: > 11 μm
- Porosität: Mittel
- Filtrationsgeschwindigkeit: ASTM™, 40 s; Herzberg, 150 s
- Oberfläche: Glatt
- Trennt Präzipitate wie Bleisulfat, Calciumoxalat (heiß) und Calciumcarbonat
- Wird für Bodenanalysen und Saatguttests in der landwirtschaftlichen Industrie verwendet
- Wird zur Trennung fester Lebensmittel von der zugehörigen Flüssigkeit oder zur Extraktion von Flüssigkeit in der Lebensmittelindustrie verwendet
- Atmosphärischer Staub wird aus dem Luftstrom gesammelt und die Färbungsintensität gemessen
- Imprägniert mit einem chromogenen Reagenz und Farbbildung, quantifiziert durch optische Reflexion für die Gasdetektion
Spezifikation
13 s/100 ml/sq. in. | |
Filterpapier für qualitative Analysen, Standardgütegrad 1, Kreis, 14,5 cm | |
Zellulose | |
150 Sekunden | |
Ein weit verbreitetes Standardfilterpapier für Routineanwendungen mit mittlerer Retention und Durchflussrate. Es deckt eine Vielzahl von Laboranwendungen ab und wird häufig zur Klärung von Flüssigkeiten verwendet. | |
Mittel | |
180 μm | |
45 mm |
87 g/m2 | |
Scheibe | |
>11 μm | |
57 ml/min(Wasser) | |
G+tegrad 1 | |
100/Packung | |
Filterpapier |