Learn More
Cytiva Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen: Rundpapiere, Gütegrad 1
Deckt eine Vielzahl von Laboranwendungen ab und wird häufig zur Klärung von Flüssigkeiten verwendet. Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen: Grade 1 Circles sind weit verbreitetes Standardfilterpapier für Routineanwendungen mit mittlerer Retention und Durchflussrate.
Marke:  Cytiva 1001-047
8.33 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.01800kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11352805
  • 10.32 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Deckt eine Vielzahl von Laboranwendungen ab und wird häufig zur Klärung von Flüssigkeiten verwendet.Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen:Rundpapiere, Gütegrad 1 sind ein weit verbreitetes Standardfilterpapier für Routineanwendungen mit mittlerer Retention und Durchflussrate.
Diese Zellulosefilter eignen sich für qualitative Analyseverfahren zur Erkennung und Bestimmung von Stoffen sowie zur Klärung von Flüssigkeiten. 
  • Partikelretention: >11μm
  • Porosität: mittel
  • Filtrationsgeschwindigkeit: ASTM™, 40 s; Herzberg, 150 s.
  • Oberfläche: glatt
  • Zum Trennen von Präzipitaten wie Bleisulfat, Calciumoxalat (heiß) und Calciumcarbonat
  • Für Bodenanalysen und zur Keimprüfung in der Landwirtschaft
  • Zur Trennung von festen Lebensmittelbestandteilen von der dazugehörigen Flüssigkeit oder zur Extraktion von Flüssigkeiten in der Lebensmittelbranche
  • Zur Filterung atmosphärischer Staubpartikel aus dem Luftstrom und Messung des Verschmutzungsgrads 
  • Imprägnierung mit einem chromogenen Reagenz und Quantifizierung der Farbgebilde durch optische Spiegelung beim Gasnachweis
Spezifikation
Spezifikation
13 s/100 ml/sq. in.
Filterpapier für qualitative Analysen, Standardgütegrad 1, Kreis, 47 mm
Zellulose
150 Sekunden
Ein weit verbreitetes Standardfilterpapier für Routineanwendungen mit mittlerer Retention und Durchflussrate. Es deckt eine Vielzahl von Laboranwendungen ab und wird häufig zur Klärung von Flüssigkeiten verwendet.
Mittel
180 μm
Ø 47 mm
47 mm
87 g/m2
Scheibe
>11 μm
Mittel
G+tegrad 1
100/Packung
Filterpapier für qualitative Analysen
1,85 in.