Learn More
Cytiva Whatman™ Quadrant Folded Filter Papers
Saves users valuable time and provides ease of use when undertaking repetitive or multiple analyses
75.85 CHF - 175.00 CHF
Spezifikation
Format Gefaltet
Material Zellulose
Zur Verwendung mit (Anwendung) Konische Filtertrichter in repetitiven oder mehrfachen Analysen einsetzen
Menge 500/Packung
Typ Filterpapier
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Güte Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Güte Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15949170
Unterlagen ansehen
Cytiva
10380404
G+tegrad 1 110 mm
75.85 CHF
500 Packungen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15959170
Unterlagen ansehen
Cytiva
10380405
G+tegrad 1 125 mm
83.20 CHF
500 Packungen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15969170
Unterlagen ansehen
Cytiva
10380406
G+tegrad 1 150 mm
90.85 CHF
500 Packungen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15989160
Unterlagen ansehen
Cytiva
10380004
Gütegrad 40 110 mm
122.00 CHF
500 Packungen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15999160
Unterlagen ansehen
Cytiva
10380005
Gütegrad 40 125 mm
153.00 CHF
500 Packungen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15909170
Unterlagen ansehen
Cytiva
10380006
Gütegrad 40 150 mm
175.00 CHF
500 Packungen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15919170
Unterlagen ansehen
Cytiva
10380204
G+tegrad 41 110 mm
122.00 CHF
500 Packungen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15929170
Unterlagen ansehen
Cytiva
10380205
G+tegrad 41 125 mm
153.00 CHF
500 Packungen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15939170
Unterlagen ansehen
Cytiva
10380206
G+tegrad 41 150 mm
175.00 CHF
500 Packungen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Saves the time it takes to quadrant-fold circles to fit conical filter funnels in repetitive or multiple analysis
  • Typical applications include: gravimetric analysis for numerous components in cements, clays, iron, and steel products
  • A Primary Filter for separating solid matter from aqueous extracts in general soil analysis, quantitative determination of sediments in milk, and as a pure analytical grade clean-up filter for solutions prior to atomic absorption (AA) spectrometry
  • Use as a high-purity filter in the collection of trace elements and radionuclides from the atmosphere
  • Ashless: 0.7% ash maximum for Grades 4 to 44
  • Suitable for a wide range of critical analytical filtration procedures
Spezifikation
Spezifikation
Gefaltet
Konische Filtertrichter in repetitiven oder mehrfachen Analysen einsetzen
Filterpapier
Zellulose
500/Packung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Whatman™ Quadrant Folded Filter Papers