Learn More
Cytiva PINZETTE EDELSTAHL PZ 001 Typ
PZ 001 Pinzetten sind Pinzetten aus Edelstahl mit glatten, abgewinkelten Backen (104 mm lang), die sich hervorragend für die Handhabung von Membranfiltern eignen.
Marke: Cytiva 10477602
40.80 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.01440kg
Beschreibung
- Zubehör für Vakuumfiltrationsgeräte aus Edelstahl
- Autoklavierbar und flammsterilisierbar mit Ethanol
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Pinzetten, glatte Winkelbacken | |
Edelstahl | |
104 mm |
Silbernes Metall | |
Membranfilter in Vakuumfiltrationsgerät | |
Je 1 | |
8 mm |