Learn More
Cytiva Hochreine Quarzfaserfilter für die Luftprobenahme, Klasse QM-A, rund
Reiner Quarzfaserfilter zur Prüfung von sauren Gasen, Schornsteinen, Abzügen und Aerosolen. Whatman™ Reine Quarzfilter der Güteklasse QM-H für Luftprobenahmen haben niedrige Schwermetallgehalte und eignen sich gut für die Schwermetallanalytik.
176.00 CHF - 1285.00 CHF
Spezifikation
Flächengewicht | 85 g/m2 |
---|---|
Format | Scheibe |
Material | Quarz |
Güte | Güteklasse QM-H |
Form | Scheibe |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15315164
|
Cytiva
1853-047-50 |
47 mm |
258.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15500113
|
Cytiva
1853-090-50 |
90 mm |
720.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15580103
|
Cytiva
1853-037-50 |
37 mm |
176.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15510113
|
Cytiva
1853-150-50 |
150 mm |
1285.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Hohe Stabilität bis zu 900 °C
- Hohe Filtrationseffizienz
- Bindemittelfrei
- Minimale Reaktivität mit biologischen und chemischen Komponenten
Spezifikation
85 g/m2 | |
Quarz | |
Scheibe |
Scheibe | |
Güteklasse QM-H |