Learn More
Cytiva Puradisc PVDF Syringe Filters: Nicht steril
Auf hohe Zugfestigkeit, hohe Lösungsmittelbeständigkeit und geringe Proteinbindung ausgelegt. Whatman™ Puradisc PVDF-Spritzenfilter: Nicht-steril eignen sie sich besonders gut für die biomedizinische Filtration, die Sterilisationsfiltration sowie die Vorbereitung von HPLC-Proben.
Marke: Cytiva 6746-2502
198.63 CHF gültig bis 2024-05-06
Benutzen Sie den Promotions-Code "21711" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.15300kg
Beschreibung
- Hergestellt aus Polyvinylidendifluorid (PVDF)
- Autoklavierbar
- Nicht steril
- Mit weiblichem Luer Lock-Einlass und männlichem Luer-Auslass
Spezifikation
Puradisc 25 mm Polyvinylidene Difluorid-Spritzenvorsatzfilter, 0,2 μm (50 St.) | |
0,2 μm | |
4,2 cm2 | |
Weiblicher Luer-Lock | |
5.2 bar | |
Spritzenfilter | |
22,9 x 28,4 mm |
PVDF | |
Unsteril | |
Pigmentfreies Polypropylen (PP) | |
Männlicher Luer-Anschluss | |
50/Packung | |
Bis zu 100 ml | |
25 mm |