Learn More
Whatman™ Puradisc H-PTFE-Spritzenfilter:
Der Puradisc H-PTFE-Spritzenfilter enthält eine hydrophile Membran, die chemisch stabil und inert ist. Die H-PTFE-Membran weist eine geringe Proteinbindung auf und kann sowohl für wässrige als auch aggressive organische Lösungsmittel verwendet werden.
Marke: Whatman products Cytiva 6773-2504
380.95 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.62000kg
Beschreibung
- Kann sowohl mit wässrigen als auch mit aggressiven organischen Lösungsmitteln verwendet werden.
- Geeignet für die Probenvorbereitung für die Hochleistungs- und Ultrahochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC und uHPLC)
- Wahl zwischen Spritzenfilterdurchmessern von 13 mm oder 25 mm entsprechend dem Probenvolumen
- Porengrößen von 0,2 μm oder 0,45 μm zum Zurückhalten verschiedener Partikel
- Geeignet für die schnelle Spritzenfiltration von Proben
Spezifikation
Autoklavierbar | |
0,45 μm | |
4,2 cm2 | |
Weiblicher Luer-Lock | |
Männlicher Luer-Anschluss | |
Bis zu 100 ml |
Hydrophile Filtermedien aus Polytetrafluorethylen (H-PTFE) | |
Unsteril | |
Pigmentfreies Polypropylen (PP) | |
200/Pckg. | |
Spritzenfilter | |
25 mm |