Learn More
Cytiva Puradisc GMF Spritzenfilter: Nicht steril
Hervorragende Kompatibilität mit organischen Lösungsmitteln und starken Säuren (außer Flusssäure) sowie Basen. Whatman™ Puradisc GMF-Spritzenfilter: Die nicht-sterile Ausführung vereint Premiumqualität mit Kostenbewusstsein.
Marke:  Cytiva 6783-2520
342.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.36000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11969227
  • 360.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hervorragend für organische Lösungsmittel und starke Säuren (außer Flusssäure) und Basen geeignet.Whatman™ Puradisc GMF-Spritzenfilter:Unsteril, kombiniert erstklassige Qualität mit wirtschaftlicher Effizienz.
  • Hohe Ladekapazität für Luft-/Gasfiltration, HPLC-, TLC- und GC-Probenahme
  • Membran aus bindemittelfreier Glasmikrofaser
  • Nicht steril
Spezifikation
Spezifikation
Puradisc 25 mm-GMF-Spritzenfilter, GD2, 2,0 μm (100 Stück)
2 μm
4,2 cm2
Pigmentfreies Polypropylen (PP)
Männlicher Luer-Anschluss
100/Packung
Bis zu 100 ml
25 mm
Glas-Mikrofaser
Unsteril
Niedrig
Weiblicher Luer-Lock
5.2 bar
Spritzenfilter
22,9 x 28,4 mm