Learn More
Cytiva Puradisc GMF Spritzenfilter: Nicht steril
Hervorragende Kompatibilität mit organischen Lösungsmitteln und starken Säuren (außer Flusssäure) sowie Basen. Whatman™ Puradisc GMF-Spritzenfilter: Die nicht-sterile Ausführung vereint Premiumqualität mit Kostenbewusstsein.
Marque: Cytiva 6787-2520
1406.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Informations supplémentaires : Gewicht : 2.57000kg
Description
Hervorragend für organische Lösungsmittel und starke Säuren (außer Flusssäure) und Basen geeignet.Whatman™ Puradisc GMF-Spritzenfilter:Unsteril, kombiniert erstklassige Qualität mit wirtschaftlicher Effizienz.
- Hohe Ladekapazität für Luft-/Gasfiltration, HPLC-, TLC- und GC-Probenahme
- Membran aus bindemittelfreier Glasmikrofaser
- Nicht steril
Spécification
Puradisc 25 mm GMF Spritzenfilter, GF/F, 0,7 μm (1000 Stück) | |
0,7 μm | |
4,2 cm2 | |
Weiblicher Luer-Lock | |
5.2 bar | |
Spritzenfilter | |
22,9 x 28,4 mm |
Glasfaser | |
Unsteril | |
Pigmentfreies Polypropylen (PP) | |
Männlicher Luer-Anschluss | |
1000/Packung | |
Bis zu 100 ml | |
25 mm |
Sécurité et traitement
- FILTER GLASS CIRCLE
Mention d'avertissement
- Achtung
Catégorie de danger
- Karzinogenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Mention de danger
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Conseils de prudence
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Enthält: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-100 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 100% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.