Learn More
Cytiva Whatman™ Puradisc 30 mm Sterile Spritzenvorsatzfilter aus Polytetrafluorethylen
Geeignet für die schnelle, routinemäßige Spritzenfiltration von Proben bis zu 100 ml
Marke: Cytiva 10462300
206.25 CHF gültig bis 2024-05-06
Benutzen Sie den Promotions-Code "21711" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.36000kg
Beschreibung
- Acht verschiedene Materialoptionen
- Auswahl aus für das Probenvolumen passenden Spritzenfiltern mit einem Durchmesser von 4, 13 und 30 mm
- Auswahl an Porengrößen zum Zurückhalten einer Vielzahl an Partikeln
- Sterile Blisterverpackung von medizinischer Qualität optional
- Röhrchenspitzenformat für akkurates Dosieren in ein Mikrofläschchen optional
Spezifikation
Autoklavierbar | |
PTFE | |
Steril | |
Polycarbonat (PC) | |
Männlicher Luer-Anschluss | |
Spritzenfilter |
Puradisc FP 30 mm-Polytetrafluorethylen-Spritzenfilter, 0,2 μm, steril (50 St.) | |
0,2 μm | |
5,7 cm2 | |
Weiblicher Luer-Lock | |
6,9 bar (100 psi) | |
30 mm |