Learn More
Cytiva Puradisc™ Aqua30 Spritzenfilter
Zur Filtrierung von Umweltproben vor der COD- und DOC-Analyse konzipiert. Whatman™ Puradisc™ Aqua 30 Spritzenfilter minimieren das Auslaugen von Kohlenstoff aus der Celluloseacetat-Membran, was sonst zu Probenkontamination führen könnte.
Marke: Cytiva 10462650
1391.28 CHF gültig bis 2024-05-06
Benutzen Sie den Promotions-Code "21711" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 2.28000kg
Beschreibung
- Spritzenfiltermedium aus hydrophilem Celluloseacetat mit geringem Proteinbindungsvermögen
- Vorgewaschener Spritzenfilter aus Celluloseacetat (CA) für weniger extrahierbare organische Kohlenstoffe
- Entwickelt für die Probenvorbereitung zur Unterstützung von Analysen gelöster organischer Kohlenstoffe und des chemischen Sauerstoffbedarfs
- Standardmäßige Luer Anschlüsse
- Größerer Filtrationsbereich (44 % größer als 25 mm), Durchmesser 30 mm
- 0.45 µm-Membran aus Celluloseacetat
- Vorgewaschene Membranen zur Verringerung des Gehalts an organischem Kohlenstoff
- Für wässrige Proben vorgesehen
Spezifikation
Weiß | |
0,45 μm | |
Polycarbonat | |
Männlicher Luer-Anschluss | |
Spritzenfilter |
Celluloseacetat | |
Zur Filtrierung von Umweltproben vor der COD- und DOC-Analyse | |
Luer-Lock-Anschluss (weiblich) | |
500/Packung | |
30 mm |