Learn More
Cytiva Puradisc 25 mm-Spritzenvorsatzfilter: Steril
Vor dem Einsatz mit wässrigen Proben ist ein Vorbenetzen mit einem wassermischbaren organischen Lösungsmittel erforderlich. Whatman™ Puradisc 13 mm-Spritzenfilter: Nicht-sterile, chemisch beständige und inerte hydrophobe Membranen, die hauptsächlich zur Filterung nichtwässriger Proben zum Einsatz kommen.
Marque: Cytiva 6784-1350
290.70 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Informations supplémentaires : Gewicht : 1.00000kg
Description
- Chemisch beständige und inerte, hydrophobe Membran
- Geringe Proteinbindung
- Für die Filtration von nicht wässrigen Proben.
Spécification
Puradisc 13 mm-Polytetrafluorethylen-Spritzenfilter, 5,0 μm, unsteril (100 St.) | |
5 μm | |
1,3 cm2 | |
Polypropylen (PP) | |
Männlicher Luer-Anschluss | |
100/Packung | |
Bis zu 10 ml | |
13 mm |
PTFE | |
Nicht steril | |
Zum Filtern nicht wässriger Proben | |
Weiblicher Luer-Lock | |
5.2 bar | |
Spritzenfilter | |
16,3 x 19,8 mm |