Learn More
Cytiva Whatman™ Puradisc 25 Syringe Filters
Ideal for quick and efficient filtration of samples
Marke: Cytiva 6757-2502
433.20 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.58000kg
Beschreibung
- Pigmentfreies Polypropylen
- Standard-Einlass und -Auslass-Luer-Verbindungsstücke
- Röhrchenspitzenformat (optional) für die genaue Abgabe in ein Mikrofläschchen
- Breites Spektrum an Membranen
- Sterile Option für kritische Anwendungen
Spezifikation
Regenerierte Cellulose | |
Filtration | |
200/Packung | |
Spritzenfilter |
0,2 μm | |
Polypropylen | |
Whatman™ | |
25 mm |